Merck
MABS195
Anti-Pan-Ras Antibody
mouse monoclonal, RAS 10
Synonym(e):
GTPase Kras, K-Ras 2, Ki-Ras, c-K-ras, c-Ki-ras, GTPase Kras, N-terminally processed
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
RAS 10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, WB
Citations:
17
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Pan-Ras-Antikörper, Klon RAS 10, clone RAS 10, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RAS 10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRAS(3845)
General description
Die menschliche Ras-Genfamilie besteht aus drei identifizierten Mitgliedern, H-, K- und N-Ras, die Proteine mit 188–189 Aminosäuren und 21.000 (p21) Dalton kodieren. Humanes H- und K-Ras sind die Homologe von v-H- und v-K-Ras, Sequenzen, die ursprünglich aus Harvey- und Kirsten-Stämmen von Ratten-Sarkom-Viren isoliert wurden. Normale humane zelluläre Ras-Gene werden als Proto-Onkogene bezeichnet und haben das Potenzial, durch Mutationen in den Codons 12, 13 und 61 zu Onkogenen aktiviert zu werden; solche mutierten, aktivierten und transformierenden Ras-Gene wurden identifiziert und aus menschlichen Tumoren und kultivierten Tumorzellen isoliert. Obwohl die Expressionsmuster der Proteine des Ras-Proto-Onkogens in normalem menschlichem Gewebe bekannt sind, liegen ähnliche Informationen über die vom aktivierten Ras-Onkogen kodierten p21-Proteine und ihre Bedeutung für die Diagnose und Prognose menschlicher Erkrankungen noch nicht vor.
~21 kDa gemessen
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem menschlichen Pan-Ras entspricht.
Application
Dieser Anti-Pan-Ras-Antikörper, Klon RAS 10, ist zur Verwendung in Western-Blot und ICC zum Nachweis von Pan-Ras validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Signalisierung
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde Pan-Ras in SW-480-Lysat nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Pan-Ras in A431-Zellen nachgewiesen.
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde Pan-Ras in IP (1990). Hybridoma. 9(6):573-587.) immunpräzipitiert.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ im Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in MCF7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Pan-Ras in 10 µg MCF7-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
MCF7-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c