Fortfahren mit
MABS1267
Anti-Kernporenkomplex-Protein-Antikörper, Klon 414
clone 414, from mouse
Synonym(e):
Nuclear pore glycoprotein p62, 62 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup62, Nuclear pore complex proteins
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
414, monoclonal
Application:
EM, ICC, IP, WB
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
414, monoclonal
species reactivity
yeast, mouse, rat, human
technique(s)
electron microscopy: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NUP62(23636)
General description
53,40 kDa (Nup62 der Ratte) berechnet. ~62/175/270 kDa (Leber-Zellkernextrakt der Ratte) und ~95/100 kDa (Hefe-Zellkernextrakt) gemessen (Aris, J.P. und Blobel, G. (1989). J. Cell Biol. 108(6):2059–2067; Davis, L.I. und Blobel, G. (1986). Cell. 45(5):699-709). In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Das Kernporen-Glykoprotein p62 (UniProt: P17955; auch bezeichnet als 62-kDa-Nukleoporin, Nukleoporin Nup62) wird bei der Ratte vom Gen Nup62 (Gen-ID: 65274) kodiert. Der Kernporenkomplex (NPC) dient als Schleuse für den Transport zwischen Zellkern und Zytoplasma. Lösliche Transportprotein-Komplexe navigieren durch die Pore. Hierzu binden Sie an Proteine mit Phenylalanin-Glycin(FG)-Repeats, die sich an den Kanalwänden befinden. Der Nup62-Komplex befindet sich in der Mitte des NPCs und enthält die FG-Repeat-Proteine Nup62, Nup54 und Nup58, die jeweils über konservierte Coiled-Coil-Segmente in einem stöchiometrischen Verhältnis von 1:1:1 miteinander assoziiert sind. Die Kernhülle wird in der Prometaphase abgebaut. Die zerlegten Nukleoporin-Teilkomplexe fungieren als kritische Regulatoren verschiedener mitotischer Ereignisse, um eine korrekte Chromosomentrennung zu gewährleisten. Nup62 ist Berichten zufolge spezifisch an Zentrosomen/Spindelpolen lokalisiert, wo es sich mit den zentrosomalen Proteinen Gamma-Tubulin und hSAS-6 zusammenlagert. Nup62 ist an der Rekrutierung kritischer Proteine an das Zentrosom beteiligt und seine Abreicherung führt zu einer Fehllokalisierung verschiedener Zentrosomenkomponenten.
Immunogen
Mit Triton X-100 behandelte Leber-Zellkerne der Ratte.
Application
Der Anti-Kernporenkomplex-Protein-Antikörper (Klon 414) ist ein Antikörper gegen Kernporenkomplex-Proteine für die Verwendung in Immunzytochemie, Immunpräzipitation, Western Blotting und Elektronenmikroskopie.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:200-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde eine Immunfärbung des Zellkernrands von NIH/3T3-Zellen durchgeführt.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine Immunfärbung der Kernhülle von Hefezellen mit einem punktförmigen und einem fleckigen Muster durchgeführt (Aris, J.P. und Blobel, G. (1989). J. Cell Biol. 108(6):2059–2067).
Immunzytochemische Analyse: Mit repräsentativen Chargen wurde ein punktförmiges Nup62-Färbemuster am Zellkernrand mittels Fluoreszenz-Immunzytochemie unter Verwendung von in 2 % Formaldehyd fixierten, methanolpermeabilisierten Leberzellen der Buffalo-Ratte (BRL) nachgewiesen (Davis, L.I. und Blobel, G. (1987). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 84(21):7552–755; Davis, L.I. und Blobel, G. (1986). Cell. 45(5):699–709).
Elektronenmikroskopie: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine Immunfärbung der Kernhülle von Hefezellen mittels 3 % Paraformaldehyd-/0,2 % Glutaraldehyd-fixierten LR-White-Schnitten von Hefe-Zellkernen durchgeführt (Aris, J.P. und Blobel, G. (1989). J. Cell Biol. 108(6):2059–2067).
Elektronenmikroskopie: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine Immunfärbung der Porenkomplexe in Dünnschnitten isolierter Leber-Zellkerne der Ratte (extrahiert mit 2 % Triton X-100 und fixiert mit 0,05 % Glutaraldehyd) durchgeführt (Davis, L.I. und Blobel, G. (1986). Cell. 45(5):699–709).
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine Immunpräzipitation von einer ~100 kDa (p110) und einer ~95 kDa (p95) schweren Proteinspezies aus Hefe-Zellkernextrakt durchgeführt. Außerdem wurde mit Klon 414 eine Immunpräzipitation eines ~55 kDa schweren Proteins unter Verwendung einer zytosolischen Hefefraktion oder eines Ganzzelllysats durchgeführt (Aris, J.P. und Blobel, G. (1989). J. Cell Biol. 108(6):2059–2067).
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine Immunpräzipitation von drei wichtigen GlcNAcylierten Protein-Spezies (62, 175 und 270 kDa) aus SDS-solubilisiertem Porenkomplex-Lamina-Extrakt eines Zellkern-Präparats von Leber der Buffalo-Ratte (BRL), das mittels Galactosyltransferase mit UDP-[3H]Gal markiert wurde, durchgeführt (Davis, L.I. und Blobel, G. (1987). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 84(21):7552–755).
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine Immunpräzipitation von einem GlcNAcylierten 62-kDa-Protein (p62) aus SDS-solubilisiertem Porenkomplex-Lamina-Extrakt sowie von einer schwächer glykosylierten zytoplasmatischen p61-Form aus dem postmitochondrialen Überstand von Leberzellen der Buffalo-Ratte (BRL) durchgeführt (7552–755; Davis, L.I. und Blobel, G. (1986). Cell. 45(5):699–709).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden eine immunreaktive Bande von ~100 kDa (p110) und eine immunreaktive Bande von ~95 kDa (p95) in Hefe-Kernextrakt nachgewiesen (Aris, J.P. und Blobel, G. (1989). J. Cell Biol. 108(6):2059–2067).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden selbst nach sequenzieller Behandlung mit Nukleasen, Triton X-100 und 140 mM NaCl eine Zielbande von ~62 kDa (p62) und eine Zielbande von ~200 kDa nachgewiesen, die mit der Kernporenkomplex-Lamina von Zellkernen der Rattenleber assoziiert werden (Davis, L.I. und Blobel, G. (1986). Cell. 45(5):699-709).
Biochem/physiol Actions
Mit Klon 414 wurde eine Immunfärbung des Zellkernrands von Leberzellen der Ratte sowie der Kernhülle von Hefezellen durchgeführt (Aris, J.P. und Blobel, G. (1989). J. Cell Biol. 108(6):2059–2067; Davis, L.I. und Blobel, G. (1986). Cell. 45(5):699-709).
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Immunzytochemie in HeLa-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:200-Verdünnung dieses Antikörpers wurde eine Immunfärbung des Zellkernrands von HeLa-Zellen durchgeführt.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WH0023636M2MABE1039MABE1807
species reactivity
yeast, mouse, rat, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
mouse
species reactivity
human, mouse
clone
414, monoclonal
clone
2D3, monoclonal
clone
4H5, monoclonal
clone
AD6-1, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... NUP62(23636)
Gene Information
human ... NUP62(23636)
Gene Information
mouse ... Nup98(269966)
Gene Information
human ... NUMA1(4926)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c