Merck
MABS1193
Anti-ABCB11-Antikörper, Klon 10D4.1
clone 10D4.1, from mouse
Synonym(e):
Bile salt export pump, ATP-binding cassette sub-family B member 11, Sister of P-glycoprotein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10D4.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10D4.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ABCB11(8647)
General description
Die Gallensalzexportpumpe (UniProt O95342; auch bekannt als ATP-bindende Kassette Unterfamilie B Mitglied 11, Schwester von P-Glycoprotein) wird beim Menschen durch das Gen ABCB11 (auch bekannt als BRIC2, BSEP, PFIC2, SPGP) kodiert (Gen-ID 8647). Die Galle wird von den Hepatozyten in der Leber produziert und in das biliäre System aus Gängen und Gallenblase abgegeben. Nach der Nahrungsaufnahme wird die Galle in Form von gemischten Mizellen aus Salzen und Phospholipiden in den Zwölffingerdarm freigesetzt, wo sie durch ihre Detergenseigenschaften die Lipide auflöst und ihre Aufnahme durch den Darm erleichtert. Die Gallensalzexportpumpe ist ein Mitglied der Familie von ATP-bindenden Kassetten (ABC), das an der kanalikulären Membran der Hepatozyten lokalisiert ist, wo sie eine wichtige Rolle beim gallensalzabhängigen Gallenfluss und der normalen enterohepatischen Zirkulation von Gallensalzen aus dem distalen Darm zurück in die Leber spielt. ABCB11/BSEP-Genmutationen werden mit der progressiven familiären intrahepatischen Cholestase Typ 2 (PFIC2), der gutartigen rezidivierenden intrahepatischen Cholestase Typ 2 (BRIC2), der medikamenteninduzierten Cholestase, der hormonabhängigen intrahepatischen Cholestase in der Schwangerschaft (ICP), der biliären Lithiasis und der vorübergehenden neonatalen Cholestase als Folge eines gestörten Gallenflusses in Verbindung gebracht. Die Gallensalzexportpumpe ist ein 12-Transmembranprotein (AS 63–83, 148–168, 216–236, 241–261, 320–340, 354–374, 756–776, 795–815, 870–890, 891–911, 980–1000, 1012–1032), dessen N- und C-terminale Enden zyroplasmatisch exponiert sind (AS 1–62 und 1033–1321).
~ 150-175 kDa gemessen. 146,4 kDa berechnet. Das beobachtete Mehrfachbandenmuster steht im Einklang mit dem Nachweis des Zielproteins mit unterschiedlichen Glykosylierungsgraden.
Immunogen
Epitop: Die vierte zytoplasmische Domäne.
GST-markiertes rekombinantes Fragment, abgeleitet von der vierten zytoplasmatischen Domäne des humanen ABCB11.
Application
Der Anti-ABCB11-Antikörper, Klon 10D4.1, ist ein Antikörper gegen ABCB11 zur Verwendung in Western-Blot und Immunhistochemie (Paraffin).
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Leberphysiologie
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde ABCB11 in humanen Lebergewebeschnitten nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Klon 10D4.1 zielt auf die vierte zytoplasmatische Domäne des humanen ABCB11 ab.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HepG2-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde ABCB11 in 10 µg HepG2-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c