Fortfahren mit
MABN778
Anti-C9ORF72/C9RANT(poly-GR)-Antikörper, Klon 5A2
clone 5A2, 1 mg/mL, from rat
Synonym(e):
c9orf72
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 438,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
5A2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC, WB
Citations:
17
€ 438,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5A2, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
all
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... C9ORF72(203228)
General description
Hexanukleotid (GGGGCC)-Repeatexpansionen in einer nichtkodierenden Region von C9ORF72 sind die häufigste genetische Ursache für FTD und ALS (c9FTD/ALS). Die RNA-Struktur von GGGGCC-Repeats macht diese Transkripte anfälliger für einen unkonventionellen Translationsmechanismus, der als Repeat-assoziierte ATG-unabhängige (RAN) Translation bezeichnet wird. Durch die Translation der GGGGCC-Repeats in alle Leserahmen würden die drei Dipeptid-Repeatproteine (DPR-Proteine) Poly-(Gly-Ala), Poly-(Gly-Pro) und Poly-(Gly-Arg) entstehen. Poly-GA- und Poly-GP-Proteine sind höchst hydrophob und können intrazelluläre Aggregate bilden
Variabel
Immunogen
Epitop: Poly-GR
Lineares Peptid, das der ENBA2-Repeat-Sequenz (Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen 2) mit GR entspricht.
Application
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies Poly-GR-Inklusionen aus Hirngewebe von C9orf72-Patienten mit C9ORF72-Hexanukleotid-Expansion nach (Mori, K., et al. (2013). Science. 339(6125):1335-1338.).
Weisen Sie C9ORF72/C9RANT (Poly-GR) mit diesem Anti-C9ORF72/C9RANT(Poly-GR)-Antikörper, Klon 5A2, der zur Verwendung in Western Blot und IHC validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt C9ORF72/C9RANT (Poly-GR) und andere Proteine, die eine Poly-GR-Sequenz enthalten, zum Beispiel Epstein-Barr-Virusprotein EBNA2
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Mittels Western Blot mit GST-Fusionsproteinen mit 15 GA-, GP- oder GR-Repeats sowie mit GST allein, ohne Repeat-Sequenz, beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,2 μg dieses Antikörpers wies 10 μg GR-GST-rekombinantes Protein mit 15 GR-Repeats nach.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN889MABN1790ABN1354
Gene Information
human ... C9ORF72(203228)
Gene Information
human ... C9ORF72(203228)
Gene Information
human ... C9orf72(203228)
Gene Information
human ... C9orf72(203228)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
5A2, monoclonal
clone
5E9, monoclonal
clone
14E2, monoclonal
clone
polyclonal
isotype
IgG2aκ
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1κ
isotype
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c