Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 401,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4E2, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAB10(10890)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurologie
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen Endanwender bestimmt werden.
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500–2.000 wurde Rab10 in HeLa- und NIH/3T3-Zelllysat nachgewiesen.
HeLa- und NIH/3T3-Zelllysate
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... RAB10(10890) | Gene Information human ... RAB14(51552) | Gene Information human ... Rab10(10890) | Gene Information human ... RAB1A(5861) |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, human | species reactivity human |
| clone 4E2, monoclonal | clone polyclonal | clone 4E2, monoclonal | clone 3F10, monoclonal |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c