Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
N70/28, monoclonal
species reactivity
rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HCN1(348980)
General description
HCN1 gehört zur Familie der Schrittmacherkanäle, die durch Hyperpolarisation aktiviert und durch zyklische Nukleotide reguliert werden. HCN1- und HCN2-Proteine spielen eine wichtige Rolle beim motorischen Lernen und bei der Synapsenbildung durch Integration zerebraler Purkinje-Zellen. Die zwei Proteine beeinflussen auch die autonome Aktivität einzelner Neuronen und die Periodizität der Netzwerkoszillationen. Die HCN1-Expression ist besonders hoch im zerebralen Kortex, Hippocampus, Zerebellum und motorischen Fazialiskern. Die Hyperpolarisation der aktivierten Kationenkanäle der HCN-Gen-Familie, wie HCN1, trägt zur spontanen rhythmischen Aktivität von Herz und Hirn bei. HCN-Kanäle passieren Na+ und K+ mit einem relativen Permeabilitätsverhältnis von ~0,15 bis 0,25. Die primäre Sequenz der HCN-Porensequenz ist eindeutig mit der Sequenz der hochselektiven K+-Kanäle verwandt. Im Gegensatz dazu enthalten die nicht-selektiven CNG- oder Na+-Kanäle, sowohl K+- und HCN-Kanäle, ein GYG-Motiv in der Pore.
~120 kDa beobachtet; entspricht der Glykosylierung eines 100-kDa-Proteins.
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne.
Rekombinantes Protein, das dem HCN1 der Ratte an der zytoplasmatischen Domäne entspricht.
Application
Dieser Anti-HCN1-Antikörper, Klon N70/28, ist zur Verwendung bei WB und IH zum Nachweis von HCN1 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle und Transporter
Ionenkanäle und Transporter
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:300 Verdünnung einer früheren Charge wies HCN1 im Kleinhirngewebe der Ratte/im Colliculus inferior nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt HCN1 an der zytoplasmatischen Domäne.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mM NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein G
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Rattenhirnlysat.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wies HCN1 in 10 µg Lysat von Rattenhirngewebe nach.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wies HCN1 in 10 µg Lysat von Rattenhirngewebe nach.
Kontrolle
Rattenhirn-Lysat
Rattenhirn-Lysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1