Merck
MABF949
Anti-Tollwutvirus-Antikörper, Klon 1112-1
clone 1112-1, from mouse
Synonym(e):
Anti-Tollwut-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1112-1, monoclonal
Application:
FACS, Neutral
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1112-1, monoclonal
species reactivity
rabies virus
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable, neutralization: suitable
isotype
IgG1κ, IgG1
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
58,66 kDa, berechneter Wert
Glykoprotein der Tollwutvirusstämme Evelyn-Rokitniki-Abelseth (ERA) und SAD (UniProt: P03524) wird vom G-Gen codiert. Es ist ein Lyssavirus-Glykoprotein und gehört zur Familie der Rhabdoviridae. Dieses Glykoprotein ist ein Singlepass-Typ-I-Membranprotein, das die Bindung des Virus an den Wirtszellenrezeptor unterstützt und die Endozytose des Virions auslöst. Im Endosom induziert der saure pH-Wert konformative Veränderungen im Trimer des Glykoproteins, wodurch die Fusion zwischen Virus und Zellmembran ausgelöst wird. Es wurde nachgewiesen, dass die muskelartige Form des nikotinische Acetylcholin-Rezeptors (nAChR), das neuronale Zelladhäsionsmolekül (N-CAM) und der p75-Neurotrophinrezeptor (p75NTR) das Glykoprotein binden und das Eindringen des Tollwutvirus in die Zellen ermöglichen. Arg352 des Glykoproteins ist wesentlich an der Pathogenität des Tollwutvirus beteiligt und seine Mutation am Situs bewirkt eine drastische Attenuierung des Virus.
Immunogen
Glykoprotein des Tollwutvirusstammes ERA (Evelyn-Rokitniki-Abelseth).
Glykoprotein des Tollwutvirusstammes ERA (Evelyn-Rokitniki-Abelseth).
Application
Anti-Tollwutvirus, Klon 1112-1, Bestellnr. MABF949, ist ein monoklonaler Mausantikörper, der Glykoprotein des Tollwutvirusstammes ERA erkennt. Wurde auch für die Verwendung in der Durchflusszytometrie und Neutralisierung getestet.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Neutralisationsanalyse: A representative lot neutralized Rabies Virus (Bunschoten, H., et. al. (1989). J Gen Virol. 70 ( Pt 2):291-8; Dietzchold, B., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(15):7252-6; Muller, T., et. al. (2009). PLoS Neql Trop Dis. 3(11):e542; Schumacher, C.L., et. al. (1989). J Clin Invest. 84(3):971-5).
Neutralisationsanalyse: A representative lot neutralized Rabies Virus (Bunschoten, H., et. al. (1989). J Gen Virol. 70 ( Pt 2):291-8; Dietzchold, B., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(15):7252-6; Muller, T., et. al. (2009). PLoS Neql Trop Dis. 3(11):e542; Schumacher, C.L., et. al. (1989). J Clin Invest. 84(3):971-5).
Biochem/physiol Actions
Klon 1112-1 erkennt Glykoprotein des Tollwutvirusstammes ERA in L929-Zellen, die Tollwutprotein exprimieren.
Klon 1112-1 erkennt Glykoprotein des Tollwutvirusstammes ERA in L929-Zellen, die Tollwutprotein exprimieren.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Antikörper IgG1 der Maus in PBS ohne Azid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie in Tollwutprotein-exprimierenden L929-Zellen.
Durchflusszytrometrische Analyse: 1 µg dieses Antikörpers detektierte Tollwutvirus in einer Million Tollwutprotein-exprimierenden L929-Zellen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c