Fortfahren mit
MABE253
Anti-Ago2-Antikörper, Klon 11A9
clone 11A9, from rat
Synonym(e):
Protein argonaute-2, Argonaute2, hAgo2, Eukaryotic translation initiation factor 2C 2, eIF-2C 2, eIF2C 2, PAZ Piwi domain protein, PPD, Protein slicer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 428,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
11A9, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
31
€ 428,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1205
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
11A9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGO2(27161)
General description
AGO2 (Argonautenprotein-2), auch als eukaryotischer Translationsinitiationsfaktor 2C (EIF2C2) bekannt, ist eine essenzielle Komponente der siRNA-gesteuerten RNA-Interferenz (RNAi)-Antwort. AGO2 ist eine Endonuklease, die für das Auseinanderwickeln des siRNA-Duplexes und die Anordnung von siRNA zu RNA-induced-silencing-complexes (RISC) erforderlich ist. AGO2 interagiert mit durch seine Piwi-Domäne mit DICER1. Es wird angenommen, dass diese Piwi-Domäne durch einen ähnlichen Mechanismus wie RNASE H eine RNA-Spaltungsaktivität bereitstellt. Die AGO2-Aktivität ist notwendig für die Embryonenentwicklung sowie für das RNA-vermittelte Gene-Silencing (RNAi).
~ 85 kDa gemessen. Es sind zwei Isoformen mit ~97 kDa und ~94 kDa bekannt.
Immunogen
Lineares Peptid, das dem humanen Ago2 entspricht.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde Ago2 in HEK239-Zelllysat nachgewiesen (Rudel, S., et al. (2008) RNA. 14(6):1244-1253.).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde Ago2 in HEK293-, HeLa- und RPE-1-Zellen nachgewiesen (Weinmann, L., et al. (2009). Cell 136(3):496-507).
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
Verwenden Sie den Anti-Ago2-Antikörper, Klon 11A9 (monoklonaler Ratten-Antikörper), der in WB, IP und ICC validiert wurde, zum Nachweis von Ago2, auch bekannt als Protein Argonaut-2, Argonaut2, hAgo2 und eIF-2C 2.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Ago2 in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200724MABE144SAB1306339
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
clone
11A9, monoclonal
clone
AGO2-10, monoclonal
clone
4B1-F6, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... AGO2(27161)
Gene Information
human ... AGO2(27161)
Gene Information
human ... AGO3(192669)
Gene Information
human ... AGO1(26523)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c