Merck
MABE1799
Anti-Nrf2-Antikörper, Klon 103
clone 103, from rat
Synonym(e):
Nuclear factor erythroid 2-related factor 2, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, Nuclear factor, erythroid derived 2, like 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
103, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
103, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nfe2L2(18024)
General description
Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (UniProt: Q60795; auch als Nrf2, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, Nuclear factor, erythroid derived 2, like 2 bekannt) wird in murinen Spezies vom Gen Nfe2l2 (auch als Nrf-2, Nrf2 bekannt, Gen-ID: 18024) kodiert. Nrf2 ist ein Cap′n Collar Basic Region Leucine Zipper-Transkriptionsfaktor, der an der Adaption von Zellen an oxidativen Stress und Elektrophile beteiligt ist. Er bindet an Antioxidans-Response-Elemente (ARE) in den Promotorregionen von Zielgenen und induziert eine Reihe von cytoprotektiven Genen, die an der Synthese von reduziertem Glutathion (GSH), der Reparatur von oxidierten Proteinthiolen, Scavenging von reaktiven Sauerstoffspezies und Wirkstoffmetabolismus beteiligt sind. Er ist unter stressfreien Bedingungen zytosolisch, transloziert bei einer Einbringung von elektrophilen Mitteln jedoch in den Zellkern. Unter normalen, stressfreien Bedingungen wird er durch Cul3-Rbx1-Ubiquitinierung und proteasomalen Abbau schnell auf Keap-1-abhängige Weise umgesetzt. Die Phosphorylierung von Ser40 durch Proteinkinase C als Reaktion auf oxidativen Stress dissoziiert Nrf2 von seinem Keap-1 und fördert dadurch die Translokation in den Zellkern. Er wird verbreitet exprimiert, mit der stärksten Expression in Leber, Skelettmuskel, luminalen Zellen des Magens und Darms, Schleimhaut der Bronchien und Alveolen sowie in Nierentubuli, gefolgt von Herz, Milz, Hoden und Hirn. Nrf2 wird aufgrund somatischer Mutationen in Keap1- oder Nrf2-Genen in vielen Tumoren konstitutiv hochreguliert. Tumore, die Nrf2 überexprimieren, weisen eine erhöhte Resistenz gegenüber Chemotherapeutika und höhere Proliferationsgeschwindigkeiten auf. (Literatur: Hayes, JD., and Ashford, MLJ (2012). Cell Metab. 16(2): 139-141).
~67 kDa gemessen; 66,90 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
GST-markiertes, rekombinantes Fragment, das 179 Aminosäuren der inneren Region von murinem Nrf2 (Nuclear factor erythroid 2-related factor 2) entspricht.
Application
Anti-Nrf2, Klon 103, Katalognr. MABE1799 ist ein hochspezifischer monoklonaler Ratten-Antikörper, der auf Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 abzielt und in Immunhistochemie und Western Blot geprüft wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies Nrf2 in Immunhistochemie nach (Saito, R., et. al. (2015). Mol Cell Biol. 36(2):271-84).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Nrf2 in Western Blot nach (Maruyama, A., et. al. (2008). Arch Biochem Biophys. 477(1):139-45; Kobayashi, E.H., et. al. (2016). Nat Commun. 7:11624; Taquchi, K., et. al. (2016). Toxicol Sci. 152(1):40-52; Saito, R., et. al. (2015). Mol Cell Biol. 36(2):271-84; Taquchi, K., et. al. (2014). Mol Cell Biol. 34(5):900-13).
Biochem/physiol Actions
Klon 103 weist Nrf2 in Keap-1-Knockout-Zellen nach. Er ist gegen ein Epitop innerhalb von 179 Aminosäuren der inneren Region gerichtet.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Ratten-Antikörper IgG2b in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Mittels Western Blot an Keap1-KO-MEF-Zelllysaten gegenüber Nrf2-KO-MEF-Zelllysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Nrf2 in Keap1-KO-MEF-Zelllysaten gegenüber Nrf2-KO-MEF-Zelllysaten nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c