Fortfahren mit
MABE1798
Anti-ATRX Antibody
mouse monoclonal, 39F
Synonym(e):
ATP-dependent helicase ATRX, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XNP, Znf-HX, EC:3.6.4.12
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
39F, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ICC, WB
Citations:
2
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-ATRX-Antikörper, Klon 39f, clone 39F, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
39F, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATRX(546)
General description
Transkriptionsregulator ATRX (UniProt: P46100; auch bekannt als EC:3.6.4.12, ATP-abhängige Helikase ATRX, X-verknüpfte Helikase II, X-verknüpfte nukleares Protein, XNP, Znf-HX, ATRX) wird vom Gen ATRX (auch bekannt als RAD54L, XH2) (Gen-ID: 546) in Menschen kodiert. ATRX ist ubiquitär verbreitet und an der Transkriptionsregulierung und dem Chromatinumbau beteiligt. ATRX hat ein PHD-Zinkfingermotiv und eine ATPase/Helikase-Domäne vom SWI/SNF-Typ. Es erleichtert die DNA-Replikation in verschiedenen zellulären Umgebungen und ist für die effiziente Replikation einer Untergruppe von genomischen Loci erforderlich. ATRX bindet an DNA-Tandem-Repeat-Sequenzen sowohl in Telomeren als auch im Euchromatin und kann in vitro Quadruplex-Strukturen binden. ATRX assoziiert mit perizentromerischem Heterochromatin während der Interphase und Mitose, wahrscheinlich durch Wechselwirkung mit CBX5/HP1 alpha. Es interagiert mit DAXX, um den Chromatinumbaukomplex ATRX:DAXX zu bilden, der ATP-abhängige DNA-Translokase-Aktivität besitzt und die replikationsunabhängige Ablagerung von Histon H3.3 in perizentrischen DNA-Wiederholungen außerhalb der S-Phase und Telomere katalysiert. Es wird vermutet, dass ATRX über Rekombination in ALT-Zelllinien (Alternative Lengthening of Telomeres) an der Telomererhaltung beteiligt ist. ATRX wird während der Mitose an Serinresten phosphoryliert, wobei die Phosphorylierung in der Pro-Metaphase am deutlichsten ist. Die Phosphorylierung von ATRX ist für die Freisetzung des Proteins aus der Kernmatrix erforderlich und kann den Übergang zur Mitose erleichtern. Die Dephosphorylierung von ATRX scheint mit dem Austritt der Zellen aus der M-Phase zusammenzufallen. Mutationen im ATRX-Gen sind bekannt dafür, dass sie schwere psychomotorische und mentale Beeinträchtigungen, Gesichtsdysmorphismus und urogenitale Anomalien verursachen. (Literatur: Berube, NG et al. (2000). Hum. Mol. Gen. 9(4):539–547).
~ 282 kDa gemessen; 282,59 kDa berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Immunogen
Rekombinantes Fragment, das 235 Aminosäuren aus der N-terminalen Hälfte von humanem ARTX entspricht.
Application
Anti-ATRX-Antikörper, Klon 39f, Best.- Nr. MABE1798, ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus--Antikörper, der auf ATRX abzielt und in immunzytochemischen Analysen sowie Western-Blot getestet wurde.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde ATRX in HeLa-Zellen nachgewiesen (McDowell, T.L., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(24):13983–8).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde ATRX in EBV-transformierten Lymphozyten nachgewiesen (McDowell, T.L., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(24):13983–8).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde ATRX in der Depletion in Fibroblasten nachgewiesen (Lukashchuk, V., et. al. (2008). J Virol. 82(24):12543–54).
Biochem/physiol Actions
Klon 39f erkennt spezifisch menschliches ARTX. Dieser Klon bindet an ein Epitop zwischen den Aminosäuren 85–319 in der N-terminalen Hälfte des menschlichen ATRX.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500 wurde ATRX in 10 µg HEK293-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE878MABE1055MABN2265
description
clone 39F, from mouse
description
clone 8E3, from rat
description
clone 5A12.1, from mouse
description
clone 7F4.1, from mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... ATRX(546)
Gene Information
human ... DHX9(1660)
Gene Information
human ... RECQL(5965)
Gene Information
human ... CHD8(57680)
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
39F, monoclonal
clone
8E3, monoclonal
clone
5A12.1, monoclonal
clone
7F4.1, monoclonal
technique(s)
western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-ATRX-Antikörper, Klon 39f
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)