Fortfahren mit
MABE1154
Anti-Fibrillarin-Antikörper, Klon 38F3
clone 38F3, from mouse
Synonym(e):
Histone-glutamine methyltransferase, U3 small nucleolar RNA-associated protein NOP1, Nucleolar protein 1, U3 snoRNA-associated protein NOP1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
38F3, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
2
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
38F3, monoclonal
species reactivity
human, rat, yeast, mouse, Drosophila
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FBL(2091)
General description
rRNA 2′-O-Methyltransferase-Fibrillarin (UniProt: P15646 (andere Bezeichnungen sind Histon-Glutamin-Methyltransferase, U3 kleines nukleoläres RNA-assoziiertes Protein NOP1, nukleoläres Protein 1, U3 snoRNA-assoziiertes Protein NOP1) wird vom Gen NOP1 (andere Bezeichnungen sind LOT3, YDL014W, D2870) (Gen-ID: 851548) in Hefe kodiert. Fibrilarin ist ein nukleoläres Protein, das einen hohen Konservierungsgrad im Verlauf der Evolution aufweist. Humanes Fibrillarin ist zu 67 % identisch mit seinem Hefe-Homolog Nop1p. Fibrillarin ist eine Proteinkomponente der kleinen nukleolären C/D-Box-Ribonukleoproteine (snoRNP), die die 2′-O-Methylierung der rRNA steuern und auch an anderen Aspekten der rRNA-Verarbeitung beteiligt sind. Im Gegensatz zu snRNA, die eine zytoplasmatische Phase der Reifung haben, sind die snoRNA auf den Zellkern beschränkt. Fibrillarin ist essentiell für die Hefeviabilität, und ein Fibrillarin-Knockout ist in S. cerevisiae nachweislich letal; bei der Expression von menschlichem oder Xenopus-Fibrillarin besteht diese Letalität jedoch nicht. Die ersten 80 Aminosäuren aus der N-terminalen Region von Fibrillarin enthalten multiple RGG oder Arginin-Glycin-Glycin (GAR). Die restlichen ~ 240 Aminosäuren bestehen aus der sogenannten Fibrillarin-Domäne. NOP1-abgereicherte Hefestämme sind bei der Produktion zytoplasmatischer Ribosome stark beeinträchtigt und weisen eine verringerte Menge an rRNA auf. Patienten mit Sklerodermie weisen starke zirkulierende Autoantikörper gegen Fibrillin auf. (Literatur: Tollervey, D et al. (1991). EMBO J. 10(3):573-83; Newton, K et al. (2003). Mol. Cell. Biol. 23(23): 8519-8527).
~34 kDa gemessen; 34,46 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Hefe-Zellkernextrakt
Application
Anti-Fibrillarin, Klon 38F3 (Best.-Nr. MABE1154), ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen Fibrillarin/Nop1p gerichtet ist und in Immunzytochemie und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Fibrillarin in humanen SH-SY5Y-Zellen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Gerry Shaw).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentative Charge wurde Fibrillarin in immunzytochemischen Anwendungen nachgewiesen (Newton, K., et. al. (2003). Mol. Cell. Biol. 23(23):8519-27).
Biochem/physiol Actions
Der Klon 38F3 erkennt spezifisch Fibrillarin/Nop1p in mehreren Säugetierarten und in Hefe.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper IgG1 in Puffer mit PBS und 0,03 % Natriumazid mit 50 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting in HeLa-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Fibrillarin in 10 µg HeLa-Zelllysaten nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB5382WH0009136M1MABN2406
species reactivity
human, rat, yeast, mouse, Drosophila
species reactivity
mouse, rat, ferret, human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
38F3, monoclonal
clone
H1alpha67, monoclonal
clone
1E8, monoclonal
clone
TNT-2, monoclonal
Gene Information
human ... FBL(2091)
Gene Information
human ... HIF1A(3091)
Gene Information
human ... RRP9(9136)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2