Direkt zum Inhalt
MABE1076
Anti-Mono-ADP-Ribose-Bindungsreagenz
from Escherichia coli
Synonym(e):
Bindungsreagenz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
DB, WB
Citations:
21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-Mono-ADP-Ribose-Bindungsreagenz ist ein His-markiertes rekombinantes Protein, das an einen Fc-Tag vom Kaninchen fusioniert ist, im Rosetta(DE3)pLysS-Stamm von E.coli exprimiert und aufgereinigt wird (Best.-Nr. 70956). Es eignet sich für den Affinitätsnachweis von Mono-ADP-ribosylierten Proteinen an Membranen ähnlich wie Antikörper-basierte Western- und Dot-Blot-Analysen. Der Kaninchen-Fc-Tag ermöglicht die Visualisierung der Bindung mit konjugierten Anti-Kaninchen-Sekundärantikörpern. Darüber hinaus ermöglicht der Fc-Tag die Erfassung des Anti-ADP-Ribose-Bindungsreagenz an Protein-A-Harzen für Affinitäts-Pulldown-Anwendungen.
Je nach Zielproteinen und Ausmaß der ADP-Ribosylierung variabel.
Application
Anti-Mono-ADP-Ribose-Bindungsreagenz, Best.-Nr. MABE1076, ist ein Reagenz, das auf Mono-(ADP-Ribose)-modifizierte Proteine gerichtet ist und in Dot-Blots und Western-Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: 0,4 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen Mono-ADP-ribosylierte Zellen nach.
Dot-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden mittels Mono-ADP-Ribose modifizierte Proteine nachgewiesen.
Dot-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden Mono-ADP-ribosylierte Proteine nachgewiesen. (Mit freundlicher Genehmigung von Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde das mittels Mono-ADP-Ribose modifizierte Protein in Western-Blots nachgewiesen (Mit freundlicher Genehmigung von Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Biochem/physiol Actions
Dieses Reagenz bindet an mit Mono-ADP ribosylierte Proteine.
Physical form
Aufgereinigt aus E. coli und bereitgestellt in Puffer mit 10 mM Tris, pH 7,5, 0,2 M NaCl, 10 mM Imidazol, 1 mM PMSF, 1 mM beta-Mercaptoethanol, mit 10 % Glycerin ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Immobilisierte Metall-Affinitätstschromatographie (IMAC)
Preparation Note
Bei -80 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -80 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Gelelektrophorese.
Gelelektrophorese 0,5 µg dieses Bindungsreagenz wurden zum Prüfen der Reinheit mittels Gelelektrophorese analysiert.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)