Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2H10, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2H10, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2cκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NUP98(4928)
General description
Das humane Gen NUP98 (Gen-ID 4928; auch bekannt als ADAR2, ADIR2, NUP96, NUP196) kodiert das Kernporenkomplexprotein Nup98-Nup96 (UniProt P52948; auch bekannt als GLFG-Repeat-haltiges Nukleoporin, Nup98-Nup96), das posttranslational autoproteolytisch in Nup98 und Nup96 gespalten wird. Die Spaltung der Nup98-96-Verbindung verstärkt die Interaktion zwischen Nup98 und Nup96 und fördert die Lokalisierung der beiden Proteine im Kernporenkomplex (NPC). Ein alternatives Spleißereignis erzeugt eine mRNA-Variante (Isoform 3, auch bekannt als Nup98-spezifisch-1), die nur den Nup98-Anteil der Nup98-96-mRNA exprimiert und die unabhängige Produktion von Nup98 ermöglicht. Im Gegensatz zu Nup96 ist bekannt, dass Nup98 sowohl in einem NPC-gebundenen als auch in einem nicht-NPC-assoziierten Pool vorkommt, wo es möglicherweise an der Regulierung der Gentranskription beteiligt ist. Es wird berichtet, dass Nup98 über seine Glycin-Leucin-Phenylalanin-Glycin-Wiederholungen (GLFG) mit den histonmodifizierenden Enzymen CBP/p300 und den Histon-Deacetylasen (HDACs) interagiert. Das NUP98-Gen ist auch an chromosomalen Translokationen beteiligt, was zu Nup98-Translokationsfusionen führt, die als potente Transkriptionsfaktoren identifiziert wurden, die eine akute myeloische Leukämie (AML) mit einer besonders schlechten Patientenprognose auslösen.
~100 kDa beobachtet
Immunogen
Epitop: Nahe am N-Terminus
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen Nup98 in der Nähe des N-Terminus entspricht.
Application
Der Anti-Nup98-Antikörper, Klon 2H10, ist ein Antikörper gegen Nup98 zur Verwendung in Western Blot und Immunzytochemie.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Kernrezeptoren
Kernrezeptoren
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Nup98 in Rattenneuronen nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Kernlokalisierung von Nup98 in HeLa-Zellen nachgewiesen (Fukuhara, T., et al. (2005) Hybridoma (Larchmt). 24(5):244-247).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Kernlokalisierung von Nup98 in NIH/3T3-Zellen nachgewiesen (Oka, M., et al. (2010) Mol Biol Cell. 21(11):1885-1896).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Kernlokalisierung von Nup98 in HeLa-Zellen nachgewiesen (Fukuhara, T., et al. (2005) Hybridoma (Larchmt). 24(5):244-247).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Kernlokalisierung von Nup98 in NIH/3T3-Zellen nachgewiesen (Oka, M., et al. (2010) Mol Biol Cell. 21(11):1885-1896).
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit dem Nup98-Nup96-Vorläufer, dem Nukleoprotein Nup98, aber nicht mit dem Nukleoprotein Nup96.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Ratten-IgG2cκ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an HeLa-Kernextrakt.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Nup98 in 10 µg HeLa-Kernextrakt nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Nup98 in 10 µg HeLa-Kernextrakt nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?