Fortfahren mit
MABC538
Anti-FANCJ/BACH1-Antikörper, Klon 2G7
clone 2G7, from mouse
Synonym(e):
Fanconi anemia group J protein, Protein FACJ, ATP-dependent RNA helicase BRIP1, BRCA1-associated C-terminal helicase 1, BRCA1-interacting protein C-terminal helicase 1, BRCA1-interacting protein 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2G7, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
1
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2G7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BRIP1(83990)
General description
BACH1 und BACH2 bilden eine Unterfamilie der Leucin-Zipper-Familie mit basischer Region. BACH-Proteine bilden Heterodimere mit kleinen Maf-Proteinen, binden an das Maf-Erkennungselement (MARE) und unterdrücken die Zielgenexpression. Das regulatorische Transkriptionsprotein BACH2 vermittelt eine frühe B-Zell-Differenzierung und wird spezifisch in Pro- und reifen B-Zellen exprimiert. Dieses Protein spielt eine wichtige Rolle beim Immunglobulin-Klassenwechsel, der Onkogen-induzierten Seneszenz und der somatischen Hypermutation.
~140 kDa beobachtet
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Lineares Peptid, das dem C-Terminus von menschlichem FANCJ/BACH1 entspricht.
Application
Dieser Anti-FANCJ/BACH1-Antikörper, Klon 2G7, ist zur Verwendung in Western Blotting, ICC und IP für den Nachweis von FANCJ/BACH1 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Apoptose – Weiteres
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde FANCJ/BACH1 in MCF-7-Zellen nachgewiesen (Cantor, S. B., et al. (2001). Cell. 105(1):149-160.).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge aus einem unabhängigen Labor wurde FANCJ/BACH1 in transfiziertem FA-J-Zelllysat nachgewiesen (Xie, J., et al. (2010). Oncogene. 29(17):2499-2508.).
Immunpräzipitationsanalyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipitierte FANCJ/BACH1 aus MCF-7-Zelllysat, bevor die immunpräzipitierte Probe im Western Blot nachgewiesen wurde (Cantor, S. B., et al. (2001). Cell 105(1):149-160).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting in MCF-7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies FANCJ/BACH1 in 10 µg MCF-7-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABC524MABE1069SAB5700340
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
clone
2G7, monoclonal
clone
8F3, monoclonal
clone
3C11, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... BRIP1(83990)
Gene Information
human ... FANCC(2176)
Gene Information
human ... BAP1(8314)
Gene Information
human ... BRCA1(672)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c