Direkt zum Inhalt
Merck

MABC1714

Anti-SUSD2 Antibody, clone 19E8

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
19E8, monoclonal
Application:
FACS, IP
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


conjugate

unconjugated

antibody form

purified antibody

clone

19E8, monoclonal

purified by

using protein G

species reactivity

human, rat

concentration

(Please refer to lot specific datasheet.)

technique(s)

flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable

isotype

IgG2aκ

UniProt accession no.

target post-translational modification

unmodified

General description

90.21 kDa calculated.
An expression construct corresponding to the extracellular domain of human SUSD2.

Application

Epitope: extracellular domain

Biochem/physiol Actions

Clone 19E8 is a rat monoclonal antibody that detects human Sushi domain-containing protein 2. It targets an epitope within the extracellular domain.

Physical form

Purified rat monoclonal antibody IgG2a in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.

Preparation Note

Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.

Analysis Note

Evaluated by Flow Cytometry in SK-BR-3 cells.

Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Sushi domain-containing protein 2 (SUSD2) in one million SK-BR-3 mammary/breast cells.

Disclaimer

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.




Analysenzertifikate (COA)

Suchen Sie nach Analysenzertifikate (COA), indem Sie die Lot-/Chargennummer des Produkts eingeben. Lot- und Chargennummern sind auf dem Produktetikett hinter den Wörtern ‘Lot’ oder ‘Batch’ (Lot oder Charge) zu finden.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen