Fortfahren mit
MABC1182
Anti-Serpina3n-Antikörper, Klon 13H5
clone 13H5, from hamster(Armenian)
Synonym(e):
Serine protease inhibitor A3N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
13H5, monoclonal
Application:
IF, WB
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
hamster (Armenian)
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
13H5, monoclonal
species reactivity
mouse
should not react with
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Serpina3N(20716)
General description
Serinproteaseinhibitor A3N (UniProt: Q91WP6; auch bezeichnet als Serpin A3N) wird bei murinen Spezies durch das Gen Serpina3n (auch bezeichnet als Spi2) (Gen-ID: 20716) kodiert. SerpinA3N ist ein sezerniertes Protein der Serpin-Familie. Serpine binden und hemmen spezifische Serinproteasen und es wurde berichtet, dass mehrere Serinproteasen In-vitro-Substrate für SerpinA3N sind. Es wird mit einem aus 20 Aminosäuren bestehenden Signalpeptid synthetisiert, das zur Bildung des reifen Proteins gespalten wird. SerpinA3N wird in hohen Konzentrationen in Gehirn, Herz, Leber, Lunge, Milz, Hoden und Thymus exprimiert. In Nieren, Skelettmuskulatur und Knochenmark ist seine Expression jedoch gering. Die Expression von SerpinA3N kann auch durch bakterielle Lipopolysaccharide induziert werden. Die reaktive zentrale Schleife (RCL) von SerpinA3N ragt aus dem Körper des Proteins heraus und leitet die Bindung an die Zielprotease. Die Protease spaltet das Serpin an der reaktiven Stelle innerhalb der RCL, wodurch eine kovalente Verbindung zwischen der reaktiven Stelle von Serpin und der Protease hergestellt wird. Der daraus resultierende inaktive Serpin-Protease-Komplex ist hochstabil. SerpinA3N ist in den dorsalen Wurzelganglien nach einer Nervenschädigung nachweislich upreguliert und Mäuse ohne SerpinA3N entwickeln laut Berichten vermehrt eine neuropathische mechanische Allodynie als Wildtyp(WT)-Mäuse. Außerdem schwächt SerpinA3N den aktivierten T-Zell-vermittelten neuronalen Tod ab und reduziert bei experimenteller autoimmuner Enzephalomyelitis (EAE) den Schweregrad der Erkrankung. (Literatur: Vicuna, L et al. (2015) Nat. Med. 21(5):518–23).
~46 kDa gemessen; 46,72 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 24 Aminosäuren der C-terminalen Region von murinem SerpinA3N entspricht.
Application
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Immunfluoreszenz-Analyse: In einer Studie, in der das murine MMTV-PyMT-Brust-zu-Lunge-Metastasenmodell verwendet wurde, wurde mit einer repräsentativen Charge in Lungengewebe mit Endstadium-Metastasen eine erhöhte Serpin-A3N/Serpina3n-Immunreaktivität mittels Fluoreszenz-Immunhistochemie-Färbung von paraformaldehydfixierten gefrorenen Lungenschnitten nachgewiesen (Sevenich, L., et al. (2014). Nat. Cell Biol. 16(9): 876-888)
Weisen Sie Serpina3n mittels dieses monoklonalen Anti-Serpina3n-Antikörper des grauen Zwerghamsters (Klon 13H5, Katalog-Nr. MABC1182) nach. Es wurde für die Verwendung in der Immunfluoreszenz und in Western Blots getestet.
Biochem/physiol Actions
Der Klon 13H5 zielt spezifisch auf murines SerpinA3N ab. Prognosen zufolge reagiert er sowohl mit Pro-Formen als auch mit reifen Formen von SerpinA3N. Dieser Klon zielt auf eine Sequenz innerhalb von 24 Aminosäuren der C-terminalen Region ab.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Antikörper des grauen Zwerghamsters in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Gehirn-Gewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Serpina3n in 10 µg Gehirn-Gewebelysat der Maus nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB2108215HPA002560HPA000927
description
clone 13H5, from hamster(Armenian)
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
mouse ... Serpina3N(20716)
Gene Information
human ... SERPINA3(12)
Gene Information
human ... SERPINA3(12)
Gene Information
human ... SERPINA1(5265)
biological source
hamster (Armenian)
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
13H5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)