Merck
MAB8690
Anti-Hepatitis C Virus Antibody, aa 70-90, Core
Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
HCV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, IHC
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitope: a.a. 70-90
Recombinant protein to core antigen
Application
Detect Hepatitis C Virus using this Anti-Hepatitis C Virus Antibody, aa 70-90, Core validated for use in ELISA, IF, IH(P).
ELISA
Immunohistochemistry (Parrafin embedded)
Immunofluorescence
Final dilutions must be determined by end user
Biochem/physiol Actions
Specific to HCV core antigen
Physical form
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid 0.02MPB, 0.25M NaCl, 0.1% sodium azide
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c