Fortfahren mit
MAB8006
Anti-Hepatitis-E-Virus-ORF2.1-Antikörper, Klon 4B2
clone 4B2, Chemicon®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 755,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
4B2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, WB
Citations:
-
€ 755,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4B2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
General description
Das Hepatitis-E-Virus (HEV) ist für epidemische und sporadische Fälle des enterisch übertragenem viralen Hepatitis1 verantwortlich.
Immunogen
Epitop: ORF2.1
Application
Dieser Anti-Hepatitis-E-Virus-ORF2.1-Antikörper, Klon 4B2, ist zur Verwendung in WB, ELISA und IF zum Nachweis des Hepatitis-E-Virus ORF2.1 validiert.
Elisa
Immunblot
Immunfluoreszenz
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Biochem/physiol Actions
ORF2.1, am Capsid-Protein kodierte Region
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 0,02 M PB mit 0,25 M NaCl, pH-Wert 7,6. Enthält 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2 °C bis 8 °C aufbewahren.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB8003MAB8241MAB8694
clone
4B2, monoclonal
clone
2E2, monoclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c