Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
rat
Application:
IHC, WB
Citations:
45
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Anti-Tubulin-β-III-Antikörper, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Tubb3(246118)
Application
Anti-Tubulin-Antikörper, β III weist Werte von Tubulin nach, wurde publiziert und zur Verwendung in WB und IH validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen & Glial-Marker
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen & Glial-Marker
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Western Blot
Immunhistochemie: 1:1.000-1:3.000 an Neuroblasten in adultem Rattenhirn unter Verwendung eines fluoreszenzmarkierten Sekundärantikörpers.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Immunhistochemie: 1:1.000-1:3.000 an Neuroblasten in adultem Rattenhirn unter Verwendung eines fluoreszenzmarkierten Sekundärantikörpers.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Beta-III-Tubulin. Dieser Klon ähnelt dem monoklonalen Antikörper Tuj1.
Physical form
Flüssigkeit in 0,02 mol/l Phosphatpuffer mit 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert 7,6, mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Other Notes
Ersetzt: 04-1049
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Tubulin-β-III-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c