Fortfahren mit
MAB3729
Anti-c-Met-Antikörper, Klon 4AT44
clone 4AT44, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Hepatocyte Growth Factor Receptor, HGFR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
400 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4AT44, monoclonal
Application:
WB
Citations:
3
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1858
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4AT44, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MET(4233)
mouse ... Met(17295)
Immunogen
Aufgereinigte rekombinante katalytische Domäne von menschlichem Met
Application
Dieser Anti-c-Met-Antikörper, Klon 4AT44, ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von c-Met validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Western-Blot: 1:100–1:500.
ELISA (direkt): 1:1.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit c-Met/HGFR (Hepatocyte Growth Factor Receptor, Hepatozyten-Wachstumsfaktorrezeptor). Die Rezeptor-Tyrosonkinase Met ist das prototypische Mitglied einer einer kleinen Unterfamilie von Wachstumsfaktorrezeptoren, die bei Aktivierung mitogene, motogene und morphogene Zellreaktionen einleiten. Der Ligand für c-Met ist der Hepatozyten-Wachstumsfaktor/Streufaktor (HGF/SF) und während eine normale HGF/SF-Met-Signalisierung für die embryonale Entwicklung benötigt wird, steht eine abnormale c-Met-Signalisierung in engem Zusammenhang mit der Tumorigenese, insbesondere bei der Entwicklung von invasiven und metastatischen Phänotypen.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS mit 0,09 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Ersetzt: 04–1051
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1305534SAB4501869SAB4501870
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
Gene Information
human ... MET(4233)
mouse ... Met(17295)
Gene Information
human ... MET(4233)
Gene Information
human ... MET(4233)
Gene Information
human ... MET(4233)
clone
4AT44, monoclonal
clone
6AT1877, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c