Merck
MAB3422
Anti-Histon-Antikörper, Klon H11-4
clone H11-4, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Histon-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
H11-4, monoclonal
Species reactivity:
hamster, bovine, opossum, rat, human, Xenopus
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
40
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
H11-4, monoclonal
species reactivity
hamster, bovine, opossum, rat, human, Xenopus
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H2AC21(317772)
General description
Es gibt 5 Haupt-Histonproteine, die an der Struktur von Chromatin in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. Die fünf Hauptklassen von Histonen sind H1/H5, H2A, H2B, H3 und H4. Histone H2A, H2B, H3 und H4 sind als Kernhistone bekannt, während Histone H1 und H5 als Linkerhistone bekannt sind. Histone bestehen aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, die eine Rolle für die Struktur der Nukleosome und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden spielen. Sie sind die Hauptproteinkomponenten von Chromatin, dienen als Spulen, um die DNA sich windet, und spielen eine Rolle bei der Genregulation.
Immunogen
Aufgereinigte Zellkernfraktionen von HeLa-Zellen.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Weisen Sie Histon mit diesem Anti-Histon-Antikörper, Klon H11-4 (monoklonaler Antikörper der Maus), der in ICC, IHC und WB funktioniert, nach.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wurde verwendet.
Immunzytochemie:
Eine 1-5-µg/ml-Konzentration einer früheren Charge wurde in Immunzytochemie verwendet.
Immunhistochemie:
Eine 1-5-μg/ml-Konzentration einer früheren Charge wurde in Immunhistochemie verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Aufgrund der hochgradig konservierten Natur von Histonen wird bei diesem Antikörper eine breite Speziesreaktivität erwartet.
Der Antikörper bindet spezifisch an eine antigene Determinante, die auf allen fünf Histonproteinen vorkommt. Der Antikörper erkennt die Histone H1, H2A, H2B, H3 und H4 mit vergleichbarer Sensitivität.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,02 mol/l Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, mit 0,25 mol/l NaCl mit 0,1 % Natriumazid
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 ºC in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum 6 Monate haltbar.
Der lyophilisierte Antikörper ist bei 2–8 °C stabil. Lagern Sie den rekonstituierten Antikörper in Aliquoten bei -15 bis -25 °C für bis zu 12 Monate. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen sollte vermieden werden.
Analysis Note
Kontrolle
Alle Gewebearten
Regelmäßig mittels Western Blot an Jurkat-Zelllysat beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2