Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
67-4H11, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
67-4H11, monoclonal
species reactivity
rabbit, goat, guinea pig, rat, human, bovine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TIMP2(7077)
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 178–193 von humanem TIMP-2 entspricht (nummeriert vom Propeptid)
YRGAAPPKQEFLDIED
YRGAAPPKQEFLDIED
Application
Der Anti-TIMP-2-Antikörper, Klon 67-4H11, weist die TIMP-2-Konzentration nach und wurde für die Verwendung in ELISA, WB und IH(P) publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
MMPs & TIMPs
MMPs & TIMPs
Immunblotting
Immunhistochemie an in Paraffin eingebettetem, PLP-fixiertem Gewebe bei 5 μg/ml (siehe Tomita-Referenz) oder gefrorenem Gewebe bei 1 μg/ml (siehe Ohashi-Referenz).
ElA
Immunhistochemie an in Paraffin eingebettetem, PLP-fixiertem Gewebe bei 5 μg/ml (siehe Tomita-Referenz) oder gefrorenem Gewebe bei 1 μg/ml (siehe Ohashi-Referenz).
ElA
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper reagiert spezifisch mit humanem TIMP-2.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄT:
Kreuzreaktivität mit TIMP-2 von Maus, Ratte, Meerschweinchen, Kaninchen und Rind.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄT:
Kreuzreaktivität mit TIMP-2 von Maus, Ratte, Meerschweinchen, Kaninchen und Rind.
Physical form
Flüssig in 0,1 M Na-Phosphat-Puffer, pH 7,0 mit 2 % Protease-freiem Rinderserumalbumin.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C gefroren in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar.
Other Notes
Ersetzt: MAB3356
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Hergestellt von Daiichi Fine Chemical Co., Ltd
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c