Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 478,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7B2.5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG3
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BCL2L1(598)
Immunogen
Application
Immunpräzipitation (Cheng, 1996; Gottschalk, 1996)
Immunhistochemie (Foreman, 1996; Wrone-Smith, 1995)
Western Blot: ( 0,5 μg/ml)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
BCL2 und Hemmung
Apoptose und Krebs
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description clone 7B2.5, Chemicon®, from mouse | description clone 2H12, Chemicon®, from mouse | description IgG fraction of antiserum | description clone Bcl-2-100, ascites fluid |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form ascites fluid |
| species reactivity human | species reactivity rat, pig, mouse, human | species reactivity sheep, rabbit, horse, pig, human, bovine, dog | species reactivity human |
| Gene Information human ... BCL2L1(598) | Gene Information human ... BCL2L1(598) | Gene Information human ... BCL2L1(598) | Gene Information human ... BCL2(596) |
| clone 7B2.5, monoclonal | clone 2H12, monoclonal | clone polyclonal | clone Bcl-2-100, monoclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-96-4 + 10043-35-3
1303-96-4 + 10043-35-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?