Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 557,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1C3, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
suitability
not suitable for flow cytometry, not suitable for immunoprecipitation
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FRAXA(2477), FRAXA(108684022)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Erkrankungen
RNA-Bindungsprotein (RBP)
Gefrier- und Paraffinschnitte. Es wurde eine Verdünnung von 1:500–1:5.000 einer früheren Charge verwendet.
ELISA:
In ELISA wurde eine 1:500–1:5.000 Verdünnung einer früheren Charge verwendet.
FMPR-Nachweis in Blutabstrichen.
Es wurde eine Verdünnung von 1:500–1:5.000 einer früheren Charge verwendet.
Immunzytochemie:
Eine 1:500–1:5.000-Verdünnung einer früheren Charge wurde an transfizierten Zellen verwendet. Leichte Fixierung (2 % PFA, mit 0,1 % Triton nur im Block permeabilisieren)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse:
Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:500 dieses Antikörpers wurde das Fragile-X-Mental-Retardation-Protein in 10 μg Rückenmarklysaten der Maus (E17) nachgewiesen.
HeLa-Ganzzelllysat, HeLa-Zellkernlysat, Rückenmarklysat der Maus (E17)
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ascites fluid, clone 1C3, Chemicon® | description ascites fluid, clone 9FM-1B7, from mouse | description ~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description clone 2D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... FRAXA(2477), FRAXA(108684022) | Gene Information human ... FRAXA(2477), FRAXA(108684022) | Gene Information human ... FMR1(2332) | Gene Information human ... FMR1(2332) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 1C3, monoclonal | clone 9FM-1B7, monoclonal | clone polyclonal | clone 2D4, monoclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?