Fortfahren mit
MAB19101
Anti-Tenascin-Antikörper, Klon DB7
clone DB7, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Tenascin-C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 689,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
DB7, monoclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
11
€ 689,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2975
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
DB7, monoclonal
species reactivity
human, rabbit, guinea pig
should not react with
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNC(3371)
Immunogen
Tenascin-Polypeptide, die aus verbrauchtem Kulturüberstand von humanen Fibroblasten, die durch Affinitätschromatografie isoliert wurden, isoliert wurden.
Application
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Immunfluoreszenz: In 1–2 % PFA fixierte, permeabilisierte Gewebe oder Zellkulturen. Ein milder Pepsinaufschluss verbessert die Färbung.
Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte): 1:200–1:400.
Erfordert einen Pepsinaufschluss (0,1–4 % Pepsin in 0,1 % HCl, pH-Wert 1,0, 30–50 Minuten bei 37 °C; Schnitte vor der Blockierung und Antikörperfärbung mit 2 schnellen Spülungen mit 1X-PBS, pH-Wert 7,4 neutralisieren. Für die besten Signale werden verstärkte ABC- oder amplifizierte Nachweissysteme empfohlen. See Soini, Y 1993 J Clin Patholo for protocol for decalified bone.
Immunblotting: 1:1.000; SDS-Probenpufferlyse von ganzen Human-Fibroblasten; 6,5 % PAGE-reduzierte Gele. Zwei eindeutige Banden, 250.000 und 190.000 {Soini, Y Am. J. Clin. Path. 1993)
Endgültige Verdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Weisen Sie Tenascin mit diesem Anti-Tenascin-Antikörper, Klon DB7, der zur Verwendung in IF, WB und IH(P) validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt die Tenascin-Polypeptide mit Molekülmassen von 250.000 und 180.000 in Immunpräzipitation und Molekülmasse 250.000 in Immunblot. Dieser Antikörper reagiert mit der fibrinogenähnlichen Knob-Domäne des Tenascin-Proteins
Physical form
Der aufgereinigte Antikörper befindet sich in PBS-Lösung mit 1,0 % (w/v) BSA und 0,1 % (w/v) Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C gekühlt aufbewahren
Other Notes
Ersetzt: MAB1902
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB1911AB19013SAB4200782
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
species reactivity
human, rabbit, guinea pig
species reactivity
human
species reactivity
chicken, human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... TNC(3371)
Gene Information
human ... TNC(3371)
Gene Information
human ... TNC(3371)
Gene Information
human ... TNC(3371)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
DB7, monoclonal
clone
9F8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
BC-24, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c