Merck
MAB1645
Anti-Dystrophin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1808
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
1808, monoclonal
Species reactivity:
chicken, mouse, rat, human
Application:
IHC, WB
Citations:
11
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Dystrophin-Antikörper, Klon 1808, clone 1808, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1808, monoclonal
species reactivity
chicken, mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DMD(1756)
Immunogen
Periphere Membranproteine, extrahiert aus postsynaptischen Torpedo-Membranen.
Application
Der Anti-Dystrophin-Antikörper, Klon 1808, weist die Dystrophin-Konzentration nach und wurde veröffentlicht sowie für die Verwendung in WB und IH validiert.
Western-Blot
Immunhistochemie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Im Western Blot erkennt MAB1645 ein einzelnes Protein mit einem relativen Molekulargewicht von 300 kD. Reagiert auf Dystrophin aus der Skelettmuskulatur von Säugetieren. Zeigt keine Färbung des mdx-Mausmuskels. Markiert normale menschliche Muskeln, aber nicht Duchenne-Muskeln.
FÄRBEMUSTER:
Auf Kryostatschnitten von normalem Mäusezwerchfell zeigt MAB1645 eine starke Immunfluoreszenzfärbung des gesamten Sarkolemms, mit besonders starker Färbung der neuromuskulären Verbindungen.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄT:
Markiert Skelettmuskeln von Ratte, Huhn und Krallenfröschen. Markiert Herzmuskel von Ratten und normalen Mäusen, jedoch nicht von mdx-Mäusen. Markiert auch die glatte Muskulatur aus Hähnchenmagen.
Physical form
Flüssigkeiten in 0,02 M Phosphatpuffer (pH-Wert 7,6), 250 mmol/l NaCl mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC in praktischen Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Was ist los?
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)