Merck
MAB1612
Anti-Zytokeratin-Epithel-Antikörper, Klon AE1
clone AE1, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-K2C8, Anti-CARD2, Anti-CK8, Anti-CYK8, Anti-K8, Anti-KO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
AE1, monoclonal
Application:
IHC
Citations:
11
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AE1, monoclonal
species reactivity
mouse, chicken, human, rabbit, bovine, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT1(3848)
rat ... Krt19(360626)
Immunogen
Humanes Epidermis-Keratin
Application
Dieser Anti-Zytokeratin-Epithelial-Antikörper, Klon AE1, ist für die Verwendung in IH(P) zum Nachweis von Zytokeratin-Epithel validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytokeratine
Immunhistochemie an unfixierten Gefrierschnitten und formalinfixierten, paraffineingebetteten Geweben. Antigen-Rückgewinnung wird empfohlen. Es kann eine HEIR- oder Protease-Behandlung durchgeführt werden.
Western-Blot: AE1 erkennt LMW-Zytokeratine aus der sauren Unterfamilie, darunter: Klon AE1 erkennt die 56,5, 50, 50′, 48 und 40 kD humanen Zytokeratine der sauren Unterfamilie.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt die meisten der sauren Keratine (Typ I). Er ist breit reaktiv und färbt fast alle Epithelien und deren Neoplasmen positiv. MAB1612 führt zu einer heterogenen Färbung innerhalb eines bestimmten Epithels; das detaillierte Färbemuster variiert je nach Differenzierungs- und/oder Wachstumszustand der einzelnen Zellen.
Physical form
Flüssig in 0,05 M boratgepufferter Kochsalzlösung mit 0,15 M NaCl, 0,09 % Natriumazid, pH 8,2.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Ersetzt: 04–588
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-96-4 + 10043-35-3
CAS No.
1303-96-4 + 10043-35-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)