Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 610,00 |
Über diesen Artikel
€ 610,00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
513, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, frog, bovine, chicken, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAG(4099)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Neuronen & Glia-Marker
Neurochemie & Neurotrophine
20 μg/mL einer früheren Charge wurden allein für Western Blot unter nicht reduzierenden Bedingungen verwendet. {Siehe Ellezam, 2003}
Immunzytochemie:
Es wurden 5–10 µg/mL einer früheren Charge verwendet – Methanolfixierung erforderlich.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunhistochemie (Paraffin):
Repräsentatives Bild einer früheren Charge.
Murines Anti-Myelin-assoziiertes Glycoprotein (MAG) (Bestellnummer MAB1567), MAG-Lokalisierung im Ratten-Hippocampus. Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. Robert Sloviter, University of Arizona.
Ratten-Hippocampus-Gewebe, Rattenhirn-Lysat, PC12-Zellen.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone 513, monoclonal | clone 513, monoclonal | clone monoclonal | clone 5F3, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form - | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity mouse, rat, frog, bovine, chicken, human | species reactivity rat | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rat |
| Gene Information human ... MAG(4099) | Gene Information rat ... Mag(29409) | Gene Information human ... MOG(4340) | Gene Information mouse ... Lsm1(67207) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2