Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 509,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
FMC-25, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GP9(2815)
Immunogen
Application
Dieser Antikörper eignet sich für die Zählung von Thrombozyten mittels Durchflusszytometrie und Immunoperoxidase-Färbung von gefrorenen Gewebeschnitten oder luftgetrockneten Ausstrichpräparaten (San Miguel et al., 1986) sowie für die Identifizierung von Megakaryoblasten bei akuter myeloischer Leukämie oder akuter Myelofibrose (San Miguel et al., 1985; San Miguel et al., 1986).
EMPFOHLENE VERWENDUNG VERDÜNNUNG
1. Durchflusszytometrie und indirekte Immunfluoreszenz 1:25
Mit isotonischem Puffer verdünnen. Verwenden Sie 50 μl verdünnten Antikörper pro 1 x 10E6 Thrombozyten in 100 μl Puffer.
2. Indirekte Immunoperoxidase-Färbung – die endgültige Verdünnung hängt von den Testbedingungen und dem verwendeten Nachweissystem ab. Eine Verdünnung von mindestens 1:20 ist jedoch für die meisten gebräuchlichen Systeme geeignet.
Entzündung & Immunologie
Immunglobuline & Immunologie
Biochem/physiol Actions
Zellreaktivität:
Der Antikörper ist spezifisch für Zellen der Thrombozyten-Megakaryozyten-Linie. Er reagiert mit einem Teil der akuten myeloischen Leukämien und ist bei der Identifizierung von Leukämien des megakaryoblastischen Subtyps nützlich (San Miguel et al., 1985, 1986).
Physical form
Preparation Note
WARNUNG: Die monoklonale Reagenzlösung enthält 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel. Aufgrund möglicher Gefährdungen durch Ansammlung dieses Materials in Rohren sollte verbrauchtes Reagenz mit großzügigen Wassermengen entsorgt werden.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description clone FMC-25, Chemicon®, from mouse | description clone AN51, Milli-Mark®, from mouse | description clone VFF-18, Chemicon®, from mouse | description clone HIP1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| conjugate unconjugated | conjugate PE | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone FMC-25, monoclonal | clone AN51, monoclonal | clone VFF-18, monoclonal | clone HIP1, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, nonhuman primates |
| Gene Information human ... GP9(2815) | Gene Information human ... GP1BA(2811) | Gene Information human ... CD44(960) | Gene Information human ... GP1BA(2811) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?