Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 536,00 |
Über diesen Artikel
€ 536,00
Quality Segment
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore, Mitex™
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
130 μm
matrix
Mitex™
pore size
10.0 μm pore size, 60 % porosity
bubble point
≥0.05 bar, ethanol
greener alternative category
General description
Mitex™ PTFE-Membran ist gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten beständig, einschließlich organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Basen, Treibstoffen und kryogenen Flüssigkeiten. Die Mitex™ Membran ist unlaminiert, jedoch einfach zu handhaben und vereint den Komfort einer laminierten Membran mit der Vielseitigkeit einer reinen PTFE-Membran. Die Mitex™ Membran ist hydrophob.
Application
- klärende Säuren, Basen und kryogene Flüssigkeiten
- klärende Treibmittel
- Analyse von Hydraulikflüssigkeiten
- Isolierung von RNA
Er wird im Ammoniumdiffusionsverfahren zum Messen des überschüssigen Anteils von15N-Atomen von NH4+ und NO3 in Bodenextrakten verwendet. Er wird auch in horizontalen Infiltrationsexperimenten mit ungesättigten Sandsäulen verwendet.
- Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
- Clarifying propellants
- Isolating RNA
- Air monitoring
Features and Benefits
- Breite chemische Kompatibilität
- Biologisch und chemisch inert
- Bei Temperaturen von mehr als 260 ºC (500 °F) und weniger als -100 ºC (-148ºF) stabil*
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material PTFE membrane, white filter, plain filter | material PTFE membrane, gridded , white filter | material PTFE membrane, gridded , white filter | material PTFE membrane, plain filter, white filter |
| matrix Mitex™ | matrix Mitex™ | matrix Mitex™ | matrix Mitex™ |
| feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic |
| pore size 10.0 μm pore size, 60 % porosity | pore size 10.0 μm pore size, 60 % porosity | pore size 10.0 μm pore size, 60 % porosity | pore size 10.0 μm pore size, 60 % porosity |
| parameter >70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 260 °C max. temp., 14 L/min-cm2 air flow rate | parameter >70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp. | parameter >70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp. | parameter >70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg), 14 L/min-cm2 air flow rate, 260 °C max. temp. |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |