Merck
LCPAK00A1
LC-Pak Endfilter
Delivers water for trace and ultra-trace organic analysis (HPLC, UHPLC, LC-MS, LC-MS/MS). Placed at the point of dispense of Milli-Q®IQ/EQ 7 systems.
Synonym(e):
LC-Pak® Endfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
Quality Segment
feature
removal of trace organics
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
application(s)
PFAS testing
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
Der LC-Pak® Endfilter ist ein Aufbereitungspack, das poröses granuläres Silicium mit C18-Umkehrphaseneigenschaften enthält. Validiert für die Herstellung einer Wasserqualität, die für die organische Spuren- und Ultraspurenanalyse geeignet ist.
Das kompakte Gerät bietet effizienten und praktischen Zugang zu frisch aufbereitetem Reinstwasser aus der Q-POD®-Entnahmestelle der Milli-Q® IQ und EQ 7 Serien.
Application
Das durch den LC-Pak® Endfilter behandelte Reinstwasser ist für Eluent-, Puffer- und Blindprobenzubereitungen, Probenverdünnungen und Standardzubereitungen bei LC-MS- und LC-MS-MS-Analysen geeignet.
Features and Benefits
  • Lieferung mit Qualitätszertifikat.
  • Produziert mindestens 500 l Wasser, das für die Spuren- und Ultraspurenanalyse organischer Substanzen geeignet ist, wenn es mit Milli-Q®-Reinstwasser gespeist wird.
  • Vor Gebrauch mit hochwertigem Methanol aktivieren.
  • Wird hermetisch verschlossen mit einem Spritzenadapter geliefert.
  • Sorgenfreie Wartung: Einfache Installation und einfacher Austausch.
  • e-Sure-Tag für RFID-Verbindung mit Q-POD®-Dispenser ermöglicht vollständige Rückverfolgbarkeit (Datenmanagement) und automatische Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus auf der Touchscreen-Oberfläche des POD.
Legal Information
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LC-Pak Endfilter