Fortfahren mit
KTGRA02FF3
Aervent® 0.2 µm, Opticap® XL Capsule
inlet connection diam. 3/4 in., Opticap® XL 2, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5.3 in. (13.5 cm)
Synonym(e):
Opticap Sterilizing Grade XL2 Aervent 0.2 µm 3/4 in. TC/TC, Aervent® 0.2 µm, Opticap® XL Capsule
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aervent®, 0,2 µm, Opticap®-XL-Kapsel, Chemistry: Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE)Inlet: 3/4 in. Sanitary FlangeOutlet: 3/4 in. Sanitary FlangeMax Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C
Quality Segment
material
PTFE , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Opticap® XL 2
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C, 80 psig max. inlet pressure
technique(s)
gas filtration: suitable
L
5.6 in.
W
3.3 in.
cartridge nominal length
5.3 in. (13.5 cm)
diam.
8.4 cm (3.3 in.)
filtration area
0.1 m2
inlet connection diam.
3/4 in.
inlet to outlet W
13.5 cm (5.3 in.)
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤15 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal), inlet sanitary flange, outlet sanitary flange, (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
General description
Konfiguration: Kapsel
Packaging
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Preparation Note
Dieses Produkt enthält eine PTFE-Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilisationsmethode
30 Autoklavenzyklen von 30 min bei 135 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Analysis Note
Bakterienrückhaltung
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24 Stunden in einem 70/30 % IPA/Wasser-Gemisch bei kontrollierter Raumtemperatur
HydroCorr: ≤0,12 ml/min bei 2,6 bar (38 psig)
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Gesamtkeimzahl
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen für die Dampfsterilisation & Integritätsprüfung sowie die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Ersetzt: KTGR04FF3
Legal Information
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Die EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckbehälterrichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Übereinstimmung mit Artikel 3 § 3 dieser Druckbehälterrichtlinie trägt dieses Produkt kein CE-Zeichen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
KTGRA02TT3KTGRA02HH3KTGRA04HH3
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
filtration area
0.1 m2
filtration area
0.1 m2
filtration area
0.1 m2
filtration area
0.21 m2
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
product line
Opticap® XL 2
product line
Opticap® XL 2
product line
Opticap® XL 2
product line
Opticap® XL 4
material
PTFE , polypropylene housing, polypropylene vent cap, silicone seal, polypropylene support
material
PTFE , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
material
PTFE , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
material
PTFE , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®