Merck
KL-1L-BK
Anti-E (Klon MS-21), FFMU
Anti-E from the clone MS-21, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonym(e):
Zwischenprodukte für die Weiterverarbeitung (FFMU) – RHCE (Rh)-Spezifitäten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
Clone:
MS-21, monoclonal
Technique(s):
agglutination assay: suitable
Application:
Agglut.
Citations:
-
biological source
human
Quality Segment
antibody form
unpurified
clone
MS-21, monoclonal
form
liquid
packaging
pack of 1 L
concentration
6-16 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Standardisierter, konzentrierter Zellkulturüberstand, der mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung diafiltriert wurde.
Zum Formulieren von Anti-E-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.
Breite Spezifizität; enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Durch die US FDA unter einer geteilten Fertigungsvereinbarung lizensiert.
Application
Antikörperzwischenprodukt zu weiteren Herstellungszwecken.
Herstellung eines In-vitro-Blutgruppenbestimmungsprodukts oder -geräts.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Teilweise verarbeitetes Reagens zur weiteren Herstellung von ausschließlich nicht injizierbaren Produkten. Die Abwesenheit aller viraler Antigene wurde nicht ermittelt. Kein US-Standard der Wirksamkeit. Bei Trübung nicht verwenden. Enthält 0,1 %<nbsp/>(w/v) Natriumazid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-E (Klon MS-21), FFMU
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c