Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Millipore Express® SHF, Opticap® XL Kapsel, Chemistry: Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange Max Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C
Quality Segment
material
polyester support, polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene vent cap, silicone O-ring, silicone seal
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Opticap® XL
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
1 bar max. differential pressure (15 psi) at 80 °C, 1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.1 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse; Intermittent), 2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 5.5 bar max. differential pressure (80 psi) at 25 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 6.9 bar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward; Intermittent), 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Intermittent)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
9.7 cm (3.8 in.)
cartridge nominal length
3.8 in. (9.7 cm)
diam.
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.022 m2 (0.240 ft2)
inlet connection diam.
3/4 in.
inlet to outlet W
9.7 cm (3.8 in.)
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHF
pore size
0.2 μm
bubble point
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
fitting
19 mm (3/4 in.) inlet sanitary flange, 19 mm (3/4 in.) outlet sanitary flange
General description
Packaging
Preparation Note
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 123 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Analysis Note
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Durchspülen mit einer Wassermenge von 2,0 l wiesen die Proben bei 25 °C weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Beachten Sie den Abschnitt Installation im Benutzerhandbuch für OPTICAP® XL-Kapseln und OPTICAP® XLT-Kapseln
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange Max Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C | description Chemistry: Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 9/16 in. Hose Barb Max Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C | description Chemistry: Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Inlet: 9/16 in. Hose Barb Outlet: 9/16 in. Hose Barb Max Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C | description Chemistry: Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange Max Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C |
| pore size 0.2 μm | pore size 0.2 μm | pore size 0.2 μm | pore size 0.2 μm pore size |
| product line Opticap® XL | product line Opticap® XL 150 | product line Opticap® XL | product line Opticap® XL 150 |
| filtration area 0.022 m2 (0.240 ft2) | filtration area 220 cm2 | filtration area 0.022 m2 (0.240 ft2) | filtration area 220 cm2 |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| matrix Millipore Express® SHF | matrix Millipore Express® SHF | matrix Millipore Express® SHF | matrix Millipore Express® SHF |
| sterility sterile | sterility sterile, irradiated | sterility sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipore Express® SHF, Opticap® XL Kapsel
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung