Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Millipore Express® SHF, Opticap® XL Kapsel, Chemistry: Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange Max Operating Pressure: 80 psi @ 25 °C
Quality Segment
material
polyethersulfone , polyethylene support, polypropylene (gamma-stable), polypropylene housing, polypropylene vent cap, polysulfone , silicone seal
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Opticap® XL 600
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
≤5.8 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water), 1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward), 1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent), 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C, 6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent), 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent), 80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous), 80 psig max. inlet pressure
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
16.5 cm (6.5 in.)
W
2.2 in.
cartridge nominal length
6.5 in. (16.5 cm)
diam.
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
970 cm2
inlet connection diam.
3/4 in.
inlet to outlet W
16.5 cm (6.5 in.)
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHF
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
fitting
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal), inlet sanitary flange, outlet sanitary flange, (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
General description
Packaging
Preparation Note
Gamma-kompatibel bis 45 kGy; 3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 123 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Analysis Note
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM®-F838-Methode.
Nach Sterilisation und einem kontrollierten Durchspülen mit einer Wassermenge von 3,0 l wiesen die Proben bei 25 °C weniger als 500 ppb TOC gemäß USP <64> und weniger als 1,3 µS/cm gemäß USP <64> auf.
Other Notes
- Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Beachten Sie den Abschnitt Installation im Benutzerhandbuch für OPTICAP® XL-Kapseln und OPTICAP® XLT-Kapseln
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| product line Opticap® XL 600 | product line Opticap® XL | product line Opticap® XL 600 | product line Opticap® XL 600 |
| filtration area 970 cm2 | filtration area 0.097 m2 (1.046 ft2) | filtration area 970 cm2 | filtration area 970 cm2 |
| matrix Millipore Express® SHF | matrix Millipore Express® SHF | matrix Millipore Express® SHF | matrix Millipore Express® SHF |
| manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipore Express® SHF, Opticap® XL Kapsel
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.