Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate, 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2.5%
color
white
refractive index
n
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size, 79 % porosity
capacity
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
bubble point
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
MF-Millipore
Eigenschaften & Vorteile:
– Vielseitig einsetzbarer Filter für biologische Anwendungen und Umweltüberwachungsanwendungen
– In verschiedenen Porengrößen in schwarz oder weiß sowie mit oder ohne Netzaufdruck erhältlich
– Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden
Application
- Klärfiltration wässriger Lösungen
- Partikelentfernung
- Partikelanalyse
- Mikrobiologische Analyse
- Isolierung virusähnlicher Partikel im Abwasser
- Analyse auf Mikroplastik für die Wasserqualitätsbestimmung
- Nukleinsäurebindung, einschließlich eDNA
Other Notes
- Rückhaltung von: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
- Gebrauchsanweisung: Durch die sterilisierende Filtration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) werden biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefen, effektiv entfernt. Für die selektive Rückhaltung von größeren biologischen Verunreinigungen kann die Flüssigkeit durch Membranen mit einer Porengröße von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen abzufangen und deren Wachstum für die anschließende Kultivierung und Analyse zu fördern
- Lagerung: An einem trockenen Ort, von jeglichen Wärmequellen entfernt aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| parameter 4 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 60 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 4 L/min-cm2 air flow rate, 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 4 L/min-cm2 air flow rate, 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 4 L/min-cm2 air flow rate, 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| pore size 0.45 μm pore size, 79 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, 79 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, 79 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, 79 % porosity |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material cellulose membrane, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MF-Millipore™-Membranfilter, Porengröße 0,45 µm
signalword
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
hcodes
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
9036-19-5