Fortfahren mit
FX0445
Formic acid
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
88%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Methanoic Acid,Aminic Acid, Aminic Acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
Assay:
≥88.0%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ameisensäure, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥88.0%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.001% Chloride (Cl), ≤0.002% Sulfate (SO4), ≤0.005% Ammonium (NH4), ≤0.4% Acetic acid (CH3COOH), ≤5 ppm Heavy metals (as Pb), ≤5 ppm Iron (Fe)
evapn. residue
≤0.002%
color
APHA: ≤15
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.), 107 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 71 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Analysis Note
Acetic acid (CH3COOH): 0.4% max
Ammonium (NH4): 0.005% max
Assay: 88.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 15 max
Dilution test: To pass test
Evaporation residue: 0.002% max
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Sulfite (SO3): To pass test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ameisensäure
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
136.4 °F
flash_point_c
58 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-18-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)