Fortfahren mit
FCMAB291F
Milli-Mark® Anti-Zytokeratin 5-Antikörper, 6-FITC, Klon D5/16B4
clone D5/16B4, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
58 kDa cytokeratin, epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex,Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types), keratin, type II cytoskeletal 5
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 350,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
D5/16B4, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
4
€ 350,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
D5/16B4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT5(3852)
General description
Die Zytokeratine sind eine Familie von Intermediärfilamenten, die in fast allen Epithelzellen vorkommt. Sie sind in vier Unterklassen gemäß ihrer Reaktivitätsmuster und elektrophoretischen Eigenschaften unterteilt und in einer bezifferten Reihe von 20 oder mehr gemäß Molekülmasse und isoelektrischem Punkt angeordnet (Quinlan et al. 1985). Zytokeratin Typen 5 und 6 (CK5/6) kommen in Mesothelzellen mit hoher Häufigkeit vor, im Gegensatz zu Adenokarzinomzellen. CK5/6 ist ein verlässlicher Marker für Mesotheliom und Plattenepithelzellkarzinom der Lunge sowie Morbus Bowen. Es reagiert nicht mit Lungenadenokarzinom.
Die berechnete Molekülmasse für Zytokeratin beträgt 62 kDa, andere Isoformen sind jedoch Zytokeratin 4 (59 kDa), Zytokeratin 5 (58 kDa) und Zytokeratin 6 (56 kDa).
Immunogen
Aufgereinigtes Zytokeratin 5 (Wild, 1986) (Mischke, 1987).
Application
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Milli-Mark Anti-Zytokeratin 5-Antikörper, 6-FITC, Klon D5/16B4 ist ein Antikörper gegen Zytokeratin 5 zur Verwendung in FC.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt Human-Zytokeratin.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1, an FITC konjugiert, in PBS-Puffer mit 15 mg/ml BSA und 0,1 % Natriumazid.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie unter Verwendung von A431-Zellen
Kontrolle
A431-Zellen
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB1620MAB3224SAB5600049
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
-
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
rat, quail, guinea pig, human, hamster, canine, rabbit, pig, chicken
species reactivity
human
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
D5/16B4, monoclonal
clone
D5/16B4, monoclonal
clone
monoclonal
clone
RM226, monoclonal, recombinant monoclonal
Gene Information
human ... KRT5(3852)
Gene Information
human ... KRT5(3852)
Gene Information
human ... KRT5(3852)
Gene Information
human ... KRT5(3852)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2