Fortfahren mit
FCMAB205F
Milli-Mark®-Anti-CD23-FITC-Antikörper, Klon KP1
clone KP1, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
Macrosialin, Gp110
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
KP1, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
2
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
KP1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD68(968)
General description
110 kDa (Goyert, 1997)
CD68 ist ein stark glykosyliertes lysosomales Membranprotein mit einer Molukülmasse von 110000. Das CD68-Protein gehört zu einer Familie von lysosomalen Glykoproteinen (LGPs)/Plasmamembran-Shuttle-Proteinen, die bei der Endozytose und/oder beim lysosomalen Transport eine Rolle spielen. CD68 wird in zytoplasmatischen Granula stark und auf der Oberfläche von Makrophagen, Monozyten, Neutrophilen, Basophilen und NK-Zellen schwach exprimiert. Außerdem findet sich CD68 mitunter auch im Zytoplasma von nichthämatopoetischen Geweben, insbesondere der Leber, den Nierenglomeruli und den Nierentubuli (Goyert, 1997).
Immunogen
Lysosomale Fraktion humaner Lungenmakrophagen
Application
Dieser Milli-Mark-Anti-CD68-FITC-Antikörper (Klon KP1) wurde für die Verwendung in FC zum Nachweis von CD68 validiert.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt humanes CD23-Antigen.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1, an FITC konjugiert, in 0,05 mol/l Tris-HCl-Puffer mit 1 % BSA, Natriumazid zu 0,097 % bei pH-Wert 7,2.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie unter Verwendung von humanen Lymphozyten
Kontrolle
Humane Lymphozyten
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FCMAB194FMABF216SAB4700217
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
Gene Information
human ... CD68(968)
Gene Information
human ... CD38(952)
Gene Information
mouse ... Cd68(12514)
Gene Information
human ... CD63(967)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
clone
KP1, monoclonal
clone
AT13/5, monoclonal
clone
9, monoclonal
clone
MEM-259, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2