Fortfahren mit
FALP14250
PTFE-Membranfilter; Porengröße 1,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
Synonym(e):
Fluoropore-Membranfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1.0 μm pore size, ≥65 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
142 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
parameter
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol), ≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley), 130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
≥100 μm
gravimetric extractables
≤0.5%
matrix
Fluoropore®
pore size
1.0 μm pore size, ≥65 % porosity
bubble point
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Filtercode: FALP
Filtertyp: Siebfilter
Unsere Fluoropore®-Membran ist eine hydrophobe Polymer-Membran aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die an einen Träger aus Polyethylen hoher Dichte gebunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluoropore-Membranen bieten eine breite chemische Kompatibilität, hohe Fließraten und konstant hohe Qualität. (Bitte beachten Sie, dass Produkte, deren Bestellnummern „FHUP“ enthalten, unlaminiert sind oder ohne Unterlage hergestellt werden.)
Unsere Omnipore-Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen kompatibel ist.
Merkmale & und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität erzielt hohe Fließraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Ausführungen für die Filtration wässriger und organischer Proben erhältlich
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftmonitoring; Gasfiltration und Be-/Entlüftung; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration wässriger Lösungen, Klärfiltration von Säuren und alkalischen Lösungen
Application
  • Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
  • Filtern oder Entlüften von Gasen
  • UV-Spektroskopie
  • Partikelüberwachung
  • Filtration der mobilen Phase in HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analyse auf Mikroplastik
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FALP01300FHLP14250FHLP09050
parameter
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol), 130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures), ≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
parameter
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol), ≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley), 130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
parameter
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol), >0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley), 100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
parameter
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley), >60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol), 100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
material
PTFE membrane, white filter, plain filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
diam.
142 mm
diam.
13 mm
diam.
142 mm
diam.
90 mm
pore size
1.0 μm pore size, ≥65 % porosity
pore size
1.0 μm pore size, ≥65 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, >60 % porosity