Fortfahren mit
DX1732
N,N-Dimethylformamid
Biosynthesis OmniSolv®
Synonym(e):
Formic Acid Dimethylamide, DMF, DMF, NSC 5356
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.09
EC Index Number:
200-679-5
UNSPSC Code:
12352111
Beilstein/REAXYS Number:
605365
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥99.9% (GC)
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
shelf life
24 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
15.2 %
dilution
(for synthesis)
impurities
≤0.4 μeq/g Titrable acid, ≤0.4 μeq/g Titrable base, ≤200 ppm Water (H2O), ≤5 ppm Amines (as dimethylamine)
evapn. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤270 nm
UV absorption
λ: 270 nm Amax: ≤1.00, λ: 275 nm Amax: ≤0.30, λ: 280 nm Amax: ≤0.20, λ: 300 nm Amax: ≤0.05, λ: 350 nm Amax: ≤0.01, λ: 400 nm Amax: ≤0.005
application(s)
peptide synthesis
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Lösungsmittel für viele hydrophobe, organische Verbindungen.
Biosynthesis OmniSolv®
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analysis Note
Expiration dateExp 24 months from mfg dateAmines (as dimethylamine)5ppm maxAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.4µeq/g maxTitrable base0.4µeq/g maxUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 275 nm0.30AU maxUV Abs. at 280 nm0.20AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)200ppm max
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamid
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
135.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)