Fortfahren mit
DX1574
Dimethylamin -Lösung
40% in Water
Synonym(e):
DMA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.08
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
605257
MDL number:
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
263 hPa ( 20 °C)
form
liquid
pH
14 ( in H2O)
mp
-38 °C
transition temp
flash point -18.5 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Appearance: Colorless to pale straw colored
Assay: 40% min
Form: Clear liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylamin -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-1.3 °F
flash_point_c
-18.5 °C