Merck
DX0796
1,2-Dichlorethan
OmniSolv®
Synonym(e):
Ethylene Dichloride, Dichloroethane, Ethylenchlorid, Ethylendichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.96
EC Index Number:
203-458-1
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
605264
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
83 °C (lit.)
Vapor pressure:
87 mmHg ( 25 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.4 (20 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
87 mmHg ( 25 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
775 °F
expl. lim.
15.6 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.02% Water (H2O), ≤0.3 μeq/g Titrable acid
evapn. residue
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
transition temp
flash point 13 °C
density
1.25 g/cm3 at 20  °C, 1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤230 nm
UV absorption
λ: 230 nm Amax: ≤1.00, λ: 240 nm Amax: ≤0.30, λ: 250 nm Amax: ≤0.10, λ: 300 nm Amax: ≤0.005, λ: 400 nm Amax: ≤0.005
SMILES string
ClCCCl
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Application
DX0796P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Packaging
is packaged in 1L amber glass bottle
is packaged in 4L amber glass bottle
is packaged in 4L polycoated glass bottle
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analysis Note
Assay (GC)99.0% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidFree halogensTo pass testInfrared SpectrumConformsTitrable acid0.3µeq/g maxUV Abs. at 230 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.30AU maxUV Abs. at 250 nm0.10AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off230nm maxWater (H2O)0.02% max
Evaporation Number: 4.1
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichlorethan
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-06-2
CAS No.
107-06-2
CAS No.
107-06-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)