Fortfahren mit
DX0657
Dichloroacetic Acid
Biotechnology
Synonym(e):
Dichloroacetic Acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H2Cl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.94
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-207-0
MDL number:
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.19 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
-4 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
ClC(Cl)C(=O)O
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Application
Biotechnology
Analysis Note
Absorbance at 310 nmReport onlyAUAssay (titration)99% minFormClear liquidFreezing point12°C minIdentity (IR-spectrum)Monochloroacetic acid0.20% maxTrichloroacetic acid1.00% maxWater (H2O)1000ppm max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloroacetic Acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Brain,Liver,Testes, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup