Fortfahren mit
CVHL71PP3
Durapore® 0.45 µm, Cartridge
pore size 0.45 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonym(e):
Durapore Cartridge Filter without prefilter 10 in. 0.45 μm Code 7, Durapore® Cartridge
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Durapore®, 0,45 µm, Kartusche, Chemistry: 0.45 μm Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Configuration: 10 in. Code 7
Quality Segment
material
PVDF , polypropylene , polypropylene support, silicone seal
reg. compliance
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food), meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Durapore®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
≤15 mL/min air diffusion at 1.5 bar (22 psig) and 23 °C (in water), 0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward), 0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward), 3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
bioburden reduction: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
0.69 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤20 mg/cartridge
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type liquid
bubble point
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
cartridge code
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
General description
Konfiguration: Kartusche
Packaging
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Preparation Note
Desinfektionsprotokoll
30 min mit heißem Wasser bei 80 °C
Dieses Produkt enthält eine Durapore® Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilisationsmethode
30 SIP-Zyklen von 30 min bei 135 °C, 30 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C
Analysis Note
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Spülen mit einer Wassermenge von ≥1 l
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Benetzungsanleitung für Filtereinheiten mit Durapore® Membran in der Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CVHL75PP1CVHL73PP3MSPHL7148
description
Chemistry: 0.45 μm Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Configuration: 10 in. Code 7
description
Chemistry: 0.45 μm Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Configuration: 5 in. Code 7
description
Chemistry: 0.45 μm Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF)Configuration: 30 in. Code 7
description
Chemistry: 0.45 µm Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Configuration: 10 in. Code 7
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
filtration area
0.69 m2
filtration area
0.34 m2
filtration area
2.07 m2
filtration area
0.69 m2
product line
Durapore®
product line
Durapore®
product line
Durapore®
product line
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Durapore®, 0,45 µm, Kartusche
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung