Merck
CM06100
Cogent® M1 100V
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
100 V, 50 - 60 Hz
material
316L stainless steel (wetted materials), EPDM rubber (wetted materials), Santoprene® plastic (wetted materials), epoxy (medical grade; wetted materials), silicone (wetted materials)
manufacturer/tradename
Cogent®
parameter
300 mL min. working volume, 4-50 °C max. temp., 5 bar max. inlet pressure (72 psi)
H
114 cm (45 in.)
W
76 cm (30 in.)
depth
51 cm (20 in.)
weight
78 kg (172 lb)
Features and Benefits
Surface Finish, Exterior: Electropolished; Ra ≤1.3 µm (50 µin)
Surface Finish, Wetted: Electropolished; Ra ≤0.6 µm (25 µin)
Other Notes
Pellicon® Mini cassette holder
10 L tank with integrated mixer
Auto TMP control
Weigh scale
Feed pump
Torque wrench
Piping
Valves
Legal Information
COGENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Santoprene is a registered trademark of Monsanto Co.