Fortfahren mit
CHGE71TS
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm Cartridge 10
Code 7 Silicone, Autoclavable and SIP
Synonym(e):
Millipore Express® SHC Cartridge Filter 10 in. 0.5/0.2 µm Code 7 Silicone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Millipore Express® SHC, Kartusche, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7, silicone seal
Quality Segment
material
polyethersulfone , polypropylene , polypropylene support, polysulfone , silicone seal
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
EMPROVE® Filter, Millipore Express®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
≤28.2 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water), 0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse), 0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward), 1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward), 1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward), 2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse), 2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse), 340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward), 69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse), 6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward), 7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
0.49 m2
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
input
sample type liquid
bubble point
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
cartridge code
Code 7
General description
Device Configuration: Filterelement
Packaging
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Preparation Note
Sterilization Method
25 In-situ-Dampfsterilisationszyklen in Fließrichtung oder 22 Zyklen in Fließrichtung und 3 gegen die Fließrichtung von 30 min bei 135 °C; 25 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C
This product was manufactured with a Millipore Express® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Analysis Note
Bacterial Retention
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥2 l Wasser
TOC/Conductivity
After sterilization and a controlled water flush of 20 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
  • Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CHGE71TS3CHGE75TS3CHGE72TS3
pore size
0.5/0.2 μm pore size
pore size
0.5/0.2 μm pore size
pore size
0.5/0.2 μm pore size
pore size
0.5/0.2 μm pore size
product line
EMPROVE® Filter, Millipore Express®
product line
EMPROVE® Filter, Millipore Express®
product line
EMPROVE® Filter, Millipore Express®
product line
Millipore Express®
filtration area
0.49 m2
filtration area
0.49 m2
filtration area
0.23 m2
filtration area
0.98 m2
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
material
polyethersulfone , polypropylene support, silicone seal, polysulfone
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene support, silicone O-ring
material
polyethersulfone , polypropylene , polypropylene support, polysulfone , silicone seal
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene support, silicone O-ring
matrix
Millipore Express® SHC
matrix
Millipore Express® SHC
matrix
Millipore Express® SHC
matrix
Millipore Express® SHC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipore Express® SHC, Kartusche