Fortfahren mit
CDFC01204
Super-C Kohlenstoffkartusche, 30 cm
For Alpha-Q systems.
Synonym(e):
Super-C Aktivkohlepatrone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 867,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
€ 867,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
feature
removes organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
packaging
pkg of 4 units
L
30 cm (12 in.)
total organic carbon (TOC) residue
<20 ppb
compatibility
for use with Alpha-Q
shipped in
ambient
General description
Super-C Aktivkohlepatrone, 30 cm (12 Zoll) ist eine Ersatzpatrone, die organische Verunreinigungen aus mit Umkehrosmose (RO), Entionisierung oder Destillierung vorbehandeltem Wasser entfernt. Zur Verwendung in Kombination mit dem Rogard-II-Vorfilter CDPRM1206
Zur Verwendung mit Milli-Q®- und Milli-RO--Schüsselsystemen.
Features and Benefits
Die Aufreinigungsmethode umfasst die Verwendung eines Adsorbens auf Aktivkohlebasis.
Legal Information
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CDFC02203CPEX02201CDEX01201
description
For Alpha-Q systems.
description
For Super-Q® ultrapure high-flow water systems.
description
Removes trace ionic and organic contaminants. For Super-Q® ultrapure high-flow water systems.
description
For Alpha-Q and Milli-Q® 3 / 4 Bowl systems
compatibility
for use with Alpha-Q
compatibility
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
compatibility
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
compatibility
for use with Alpha-Q (Before 1987), for use with Milli-Q® Bowl 3 system, for use with Milli-Q® Bowl 4 system
feature
removes organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
feature
Super-C Carbon Cartridge for organics removal
feature
removal of Inorganic and organic
feature
removes trace organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
packaging
pkg of 4 units
packaging
pkg of 3 units
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
total organic carbon (TOC) residue
<20 ppb
total organic carbon (TOC) residue
-
total organic carbon (TOC) residue
-
total organic carbon (TOC) residue
-
L
30 cm (12 in.)
L
55 cm (22 in.)
L
55 cm (22 in.)
L
30 cm (12 in.)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What is the shelf life for Polisher?
    1 answer
    1. The shelf life is 2 years for all consumables kept in the recommended storage conditions (temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%). Contact your local representative (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for more information.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  7. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.