Merck
BI0830
Deblocking Reagent 3% Trichloroacetic Acid in Dichloromethane
Novabiochem®
Synonym(e):
DNA Reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116006
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Novabiochem®
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
manufacturer/tradename
Novabiochem®
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Biosynthesis Novabiochem®
Application
BI0830-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0830-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0830-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0830-P4000 is packaged in 38/430 poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Analysis Note
Color (APHA): 20APHA max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Trichloroacetic acid (by titration): 2.95-3.05% w/v
Water (H2O): 200ppm max
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)