Merck
ATBHPRE01
M Air T Pressure Reducer
The M Air T Pressure Reducer helps to regulate the gas pressure in a line to be monitored.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.11
eCl@ss:
25140604
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
M Air T
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
environmental
compatibility
for use with M Air T Compressed Gas and Air Test Kit
shipped in
ambient
Legal Information
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany